Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey (EP, USP, JP, BP)
Código de producto. 13215349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13215349 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 13215349 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5002A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Detecte, aísle y haga recuento de coliformes y patógenos intestinales en agua, productos lácteos y muestras biológicas con este medio listo para su uso.
Detecte, aísle y haga recuento de coliformes y patógenos intestinales en agua, productos lácteos y muestras biológicas con el agar MacConkey listo para su uso Thermo Scientific™ Oxoid™ (EP, USP, JP, BP). Este medio diferencial proporciona una serie de indicaciones diagnósticas como tolerancia biliar, morfología de colonias y cromogénesis. El agar MacConkey se corresponde con el medio recomendado por la Organización Mundial de la Salud1 y el Departamento de Salud2 británico para el examen bacteriano del agua. El medio se ajusta a las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.3,4,5,6.
Utilice el agar MacConkey (EP, USP, JP, BP) para el cultivo de patógenos que puedan estar presentes en una gran variedad de muestras.
  • Fácil lectura: facilita la diferenciación de Escherichia coli (colonias rojas no mucoides) de especies de Staphylococcus (colonias opacas de color rosa pálido) y colonias de Pseudomonas aeruginosa (verde-marrón).
  • Recomendado por la Organización Mundial de la Salud1 y el Departamento de Salud2
  • Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional3,4,5,6
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
Debido a su capacidad para admitir el crecimiento de cocos grampositivos patogénicos (por ejemplo, estafilococos y enterococos), así como Enterobacteriaceae, el agar MacConkey se recomienda especialmente para el cultivo de patógenos que pueden estar presentes en una gran variedad de muestras.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo oscuro, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar MacConkey (EP, USP, JP, BP)
Formato Placa de 90mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.