Learn More
MAC13243, MedChemExpress
Código de producto. 16478677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478677 5 mg 5 miligramos
16446078 10 mg 10 miligramos
16432217 50 mg 50 miligramos
16426476 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14456A
MedChemExpress MAC13243, an antibacterial agent, is an inhibitor of bacterial lipoprotein targeting chaperone, LolA. MAC13243 is an antibacterial agent with Gram-negative selectivity.
MAC13243, an antibacterial agent, is an inhibitor of bacterial lipoprotein targeting chaperone, LolA. MAC13243 is an antibacterial agent with Gram-negative selectivity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MAC13243
Forma física Solid
CAS 1071638-38-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25Cl2N3O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (113.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(CSC2=NCN(CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3)CN2)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 442.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.4
Porcentaje de pureza 98.0%