Learn More
Mabuterol, TRC
Código de producto. 30009724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009724 100 mg 100 miligramos
17932485 10 mg 10 miligramos
17980995 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM104000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56341-08-3
Fórmula molecular C13 H18 Cl F3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 310.74
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol, (±)-Mabuterol, Ambuterol, Mabuterol, PB 868Cl
Nombre IUPAC 1-[4-amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenilo]-2-(tert-butilamino)etanol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mabuterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClF3N2O/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.106
Porcentaje de pureza >95%