Learn More
Clorhidrato de mabuterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mabuterol hydrochloride |
| CAS | 54240-36-7 |
| Fórmula molecular | C13 H18 Cl F3 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Broncholin, KF 868, KF 868 (pharmaceutical), dl-Mabuterol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18ClF3N2O.ClH/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7;/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-[4-amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-2-(terc-butilamino)etanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 347.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.0827 |