Learn More
Mabuterol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313389 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313389 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14659950AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mabuterol
CAS 56341-08-3
Nombres de analitos o componentes Mabuterol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H18 Cl F3 N2 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol, (±)-Mabuterol, Ambuterol, PB 868Cl
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClF3N2O/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-[4-amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-2-(terc-butilamino)etanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 310.74
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.106 g/mol