Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1
Descripción
Utilice estas columnas de SEC para el análisis de anticuerpos monoclonales (mAb), incluida la separación de alta resolución de monómeros, agregados y fragmentos.
Utilice las columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaño Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 para el análisis de la separación de anticuerpos monoclonales (mAb) de gran resolución, incluidos monómeros, agregados y fragmentos Fab y Fc derivados de la proteólisis. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) ofrecen un rendimiento superior, incluso en condiciones no desnaturalizantes, así como en fases móviles altas y bajas en sal y en eluyentes volátiles.
Columnas de SEC de alto rendimiento para análisis de MAb
- Capa hidrófila unida que reduce las interacciones no deseadas entre las biomoléculas y la fase estacionaria
- Carcasa no metálica y biocompatible PEEK que elimina la contaminación metálica del dispositivo de la columna
- La unión de superficie estable conduce a un sangrado bajo de la columna y proporciona compatibilidad con MS, ELSD y la detección CAD Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™
- Envase resistente de la columna que ofrece fiabilidad, reproducibilidad y una larga vida útil de la columna
- Las columnas están disponibles en partículas de 5 μm de tamaño y 150 o 300 mm de longitud, con un diámetro de poro medio de 300 Å
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Diol patentado |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 600 psi (40 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Cantidad | Unitary |
| Disolventes | Disolventes orgánicos al 100 % |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.