Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1
Código de producto. 11302073
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
300 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
7,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11302073 300 mm 4 mm cada uno
15320421 300 mm 7,8 mm cada uno
11312073 50 mm 4 mm cada uno
11392073 150 mm 4 mm cada uno
15590244 150 mm 2,1 mm cada uno
15580244 300 mm 2,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11302073 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 074696
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Utilice estas columnas de SEC para el análisis de anticuerpos monoclonales (mAb), incluida la separación de alta resolución de monómeros, agregados y fragmentos.
Utilice las columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaño Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 para el análisis de la separación de anticuerpos monoclonales (mAb) de gran resolución, incluidos monómeros, agregados y fragmentos Fab y Fc derivados de la proteólisis. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) ofrecen un rendimiento superior, incluso en condiciones no desnaturalizantes, así como en fases móviles altas y bajas en sal y en eluyentes volátiles.
Columnas de SEC de alto rendimiento para análisis de MAb
  • Capa hidrófila unida que reduce las interacciones no deseadas entre las biomoléculas y la fase estacionaria
  • Carcasa no metálica y biocompatible PEEK que elimina la contaminación metálica del dispositivo de la columna
  • La unión de superficie estable conduce a un sangrado bajo de la columna y proporciona compatibilidad con MS, ELSD y la detección CAD Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™
  • Envase resistente de la columna que ofrece fiabilidad, reproducibilidad y una larga vida útil de la columna
  • Las columnas están disponibles en partículas de 5 μm de tamaño y 150 o 300 mm de longitud, con un diámetro de poro medio de 300 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna Diol patentado
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Presión máxima 1000 psi (70 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 300 Å
Cantidad Unitary
Disolventes Disolventes orgánicos al 100 %
Temperatura 30 °C
Tipo USP L59
Fase estacionaria Diol (OH)
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Exclusión por tamaño
Fase Exclusión por tamaño
Material PEEK
Técnica Bio-LC
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.