Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fase inversa MAbPac™
Description
Utilice las nuevas columnas Thermo Scientific™ MAbPac™ RP para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa.
Utilice las nuevas columnas Fase reversa Thermo Scientific™ MAbPac™ para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa. Estas columnas tienen una excelente resolución, una larga vida útil de columna y baja contaminación cruzada. La química de la superficie, el tamaño de partículas y el tamaño de poro se han optimizado para obtener separaciones de alta resolución.
- La resina se basa en partículas de polímero de 4 µm hidrófobas y supermacroporosas
- Estable a pH extremos (de 0 a 14) y a alta temperatura (hasta 110 °C)
- Resina polimérica con un tamaño de poro grande de 1500 Å
- Separación eficaz de moléculas de proteínas con muy poca contaminación cruzada
- Potencia de resolución superior para anticuerpos monoclonales y sustancias relacionadas
- Alta eficacia con baja contaminación cruzada
- Excelente compatibilidad con MS
- Intervalo de pH de funcionamiento amplio: Desde 0 hasta 14
- Estabilidad a alta temperatura: hasta 110 °C
- Alto rendimiento
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Caudal | De 75 a 150 µl/min |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
| Tamaño de partículas | 4 μm |
| pH | Desde 1 hasta 7 |
| Tamaño de poro | 1500 Å |
| Cantidad | Unitary |
| Temperatura | 110°C |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.