Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de análisis y purificación de anticuerpos MAbPac™ de proteína A, 12 μm, 4 mm x 35 mm
Código de producto. 15156844
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15156844 35 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15156844 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 082539
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna analítica; Tamaño de poro: no porosa; fase de columna: Separación por afinidad
Realice análisis de titulación de anticuerpos monoclonales (mAbs) con rapidez y precisión en cultivos celulares de recolección con columnas para LC de proteína A Thermo Scientific™ MAbPac™. Esta columna proporciona análisis precisos de gran rendimiento al combinar una contrapresión baja con una elevada eficacia. Su formato exclusivo facilita y agiliza la automatización de la carga, la unión, la elución y la recogida con sistemas biocompatibles. Una resina polimérica y no porosa con un núcleo de divinilbenceno hidrófobo y una superficie hidrófila optimizada para separación por afinidad hace que esta columna sea resistente y reproducible.
Análisis de titulación de MAb rápido y preciso
  • Duración completa del ciclo de dos minutos, incluido el equilibrado
  • Lineal en un amplio intervalo de concentración (0,025 a 5 mg/mL) sin contaminación cruzada
  • Presión de columna baja inferior a 250 psi a 2 mL/min
  • Excelente recuperación de muestras
Utilice la columna para LC de proteína A MAbPac tanto para análisis de titulación como para la concentración y purificación de material de IgG para realizar cromatografías bidimensionales (2D) o experimentos posteriores. Se encuentra disponible en un cuerpo de columnas PEEK de 4 × 35 mm bioinerte de HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 35 mm
Presión máxima 1000 psi (70 bar)
Forma de partícula Polímero esférico
Tamaño de partículas 12 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 30 °C
Fase estacionaria Proteína A
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Análisis y purificación de anticuerpos
Fase Separación por afinidad
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Tipo de producto Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.