Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-Butyl
Código de producto. 15354695 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15354695 10 mm 4,6 mm paquete de 2
15344695 100 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15354695 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 088559
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe anticuerpos monoclonales (mAbs) y conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC) con una excelente biocompatibilidad, baja contaminación cruzada y alta resolución.
Utilice columnas para HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl para separar anticuerpos monoclonales (mAbs) y conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC). Esta columna se basa en partículas de polímeros de 5 μm hidrófilas no porosas con grupo funcional de butilo. La resina hidrófila de la columna proporciona una excelente biocompatibilidad y baja contaminación cruzada, mientras que la densidad óptima de los grupos de butilo ofrece separación a alta resolución.
Características de las columnas MabPac HIC-Butyl
  • Selectividad óptima para ADC
  • Alta resolución y alta eficiencia
  • Estable en un amplio intervalo de pH (2−12)
  • Contaminación cruzada baja
  • Envase resistente de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Precolumna
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sílice
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Polímero hidrófilo
Tipo de columna Interacción hidrófoba
Fase Interacción hidrófoba
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.