Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-Butyl
Código de producto. 15344695 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15344695 100 mm 4,6 mm cada uno
15354695 10 mm 4,6 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15344695 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 088558
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe anticuerpos monoclonales (mAbs) y conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC) con una excelente biocompatibilidad, baja contaminación cruzada y alta resolución.
Utilice columnas para HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl para separar anticuerpos monoclonales (mAbs) y conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC). Esta columna se basa en partículas de polímeros de 5 μm hidrófilas no porosas con grupo funcional de butilo. La resina hidrófila de la columna proporciona una excelente biocompatibilidad y baja contaminación cruzada, mientras que la densidad óptima de los grupos de butilo ofrece separación a alta resolución.
Características de las columnas MabPac HIC-Butyl
  • Selectividad óptima para ADC
  • Alta resolución y alta eficiencia
  • Estable en un amplio intervalo de pH (2−12)
  • Contaminación cruzada baja
  • Envase resistente de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sílice
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Polímero hidrófilo
Tipo de columna Interacción hidrófoba
Fase Interacción hidrófoba
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.