Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-10.
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15360411 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15360411 100 mm 4,6 mm cada uno
15380411 250 mm 4,6 mm cada uno
15300421 10 mm 4,6 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15360411 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 088480
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Separe anticuerpos monoclonales (mAbs) y productos biológicos relacionados con una resolución alta, excelente biocompatibilidad y selectividad gracias a la exclusiva composición química de esta columna de interacción hidrófoba.
La columna para LC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10, que está diseñada para la separación de anticuerpos monoclonales (mAbs) y productos biológicos relacionados mediante interacción hidrófoba, es una columna de sílice de alta resolución. La exclusiva composición química de la columna MAbPac HIC-10 Column proporciona una alta resolución, una excelente biocompatibilidad y una selectividad que se diferencia de las del resto de columnas HIC del mercado.
Composición química exclusiva diseñada para una selectividad óptima de mAbs
La columna MAbPac HIC-10 se basa partículas de sílice de 5 μm esféricas, de gran pureza y poros grandes (1000 Å) con grupos funcionales de alquilo amidas exclusivos. Su avanzada tecnología de unión de superficie proporciona una excelente estabilidad química, una alta eficacia y una exclusiva selectividad optimizada para mAbs que se diferencia de otras fases HIC.
  • Excelente biocompatibilidad y contaminación cruzada extremadamente baja
  • Alta resolución y alta eficiencia
  • Compatible con disolventes orgánicos y fases móviles acuosas
  • Estabilidad de columna resistente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 6000 psi (415 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 1000 Å
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sílice
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Interacción hidrófoba
Fase Interacción hidrófoba
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC, ACT Ecolabel (Gold)