Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Pre-packed Column
Product Code. 30019462 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volumen del lecho:
200 μl
600 μl
Unit Size:
200 microlitros
600 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen del lecho Unit Size
30019462 200 μl 200 microlitros
30019264 600 μl 600 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30019462 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 5943662200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    546.00€ / 200 microlitros
    Ahorro 21.00€
    3% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ are small chromatography columns used for fully automated and parallel chromatographic separations on robotic liquid handling workstations.
MabCaptureC™ RoboColumn™ are small chromatography columns used for fully automated and parallel chromatographic separations on robotic liquid handling workstations.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
  • Empaquetada con matriz de afinidad MabCaptureC™, que ofrece una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
  • Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
Las columnas de 1 ml se pueden utilizar para evaluaciones rápidas de la viabilidad de la aplicación y la purificación a escala de laboratorio en una columna preempaquetada cómoda y fácil de usar. La altura del lecho de 10 cm de las columnas de 5 ml permite el desarrollo inicial del proceso a escala de laboratorio.
La matriz de afinidad MabCaptureC™preempaquetada contiene rProteína A diseñada que se une a la interfaz CH2-CH3 de la región Fc de las IgG y muestra unión cruzada al dominio VH3 de las IgG.
Las características de la matriz de afinidad MabCaptureC™ incluyen:
  • Alta capacidad de unión dinámica de AcM de > 50 g/l con un tiempo de residencia de 4,8 min
  • Adecuado para purificar mAbs y una subpoblación de scFv y fragmentos Fab que contienen un dominio de unión a VH3
  • Limpie y desinfecte con los agentes estándares de hidróxido de sodio utilizados para otros productos de cromatografía
  • Excelente capacidad de ampliación
  • De origen no animal
Características principales de la resina:
  • Matriz: basado en agarosa, activado con epóxido
  • Tamaño medio de las partículas: 75± 10μ m
  • Ligando: Dominio C recombinante de la proteína A
  • Método de acoplamiento de ligando: acoplamiento de epóxido cis
  • Capacidad de fijación: >55 g IgG/L de resina con un tiempo de residencia de 5 min y un 10 % de penetración; >75 g IgG/L de resina con un tiempo de residencia de 10 min y un 10 % de penetración;
  • Condiciones de elución: Glicina 0,1 M pH 3,0 o 20– Citrato o acetato de sodio 100 mM, pH 3,0
  • Condiciones de limpieza: Hidróxido de sodio 0,2 M durante 15 minutos en cada ciclo
  • Dimensiones de la columna: 0,8 x 2 cm (1 ml), 0,8 x 10 cm (5 ml)
  • Presión de funcionamiento:≤ 3 bar
  • Tampón de formulación: Etanol al 20 % (v/v)
Specifications
Presión máxima ≤3 bar
Tamaño de poro Not Applicable
Fase estacionaria Gránulos de agarosa
Longitud (métrico) 1 cm
Cantidad 1 Strip, 8 Columns
Tamaño de partículas 75 ±10 μm
Para utilizar con (equipo) Robotic Fluid Handlers
Tipo Protein A Column
Diámetro interior (métrico) 0.5 cm
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C.
Capacidad de unión >55 a 75 g de IgG/l de resina con una penetración del 10 % (dependiendo del tiempo de residencia)
Línea de productos MabCaptureC
Tipo de ligando Dominio C recombinante de la proteína A
Matriz basado en agarosa, activado con epóxido
Condiciones de envío Wet Ice
Objetivo AcM IgG y una subpoblación de scFv y Fab que contienen el dominio VH3
Formato de columna Tira de 8 pocillos
Volumen del lecho 200 μl