Learn More
Thermo Scientific™ Resina de proteína A de alta capacidad MabCaptureC™
Código de producto. p-9582000
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
2 Plates
25 mL
5 Columns
5 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
200 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17747473 5 mL 10 ml
17757473 25 mL 50 ml
17767473 100 mL 200 ml
31034547 2 Plates -
31034607 5 Columns -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17747473 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A53031
Una resina de cromatografía de alto rendimiento para capturar mAbs y proteínas de fusión recombinantes etiquetadas con Fc. La resina proporciona una alta capacidad de unión específica y características de estabilidad alcalina mejoradas bajo condiciones de limpieza in situ (CIP).
GoPure MabCaptureC Screening Plates, 96-well, 50 μL, contain MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, a high-performance chromatography resin for capturing monoclonal antibodies (mAbs) and recombinant Fc-tagged fusion proteins. It provides high specific-binding capacity and enhanced alkaline-stability characteristics under clean-in-place conditions (CIP), for more robust purification and resin regeneration. These ready-to-use, 96-well spin plates offer a high-throughput format for rapid antibody purification, screening, and evaluating multiple conditions in a single plate experiment.
La resina de proteína A de alta capacidad MabCaptureC es una resina de cromatografía de alto rendimiento para capturar anticuerpos monoclonales (mAbs) y proteínas de fusión recombinantes etiquetadas con Fc. Proporciona una alta capacidad de unión específica y características de estabilidad alcalina mejoradas bajo condiciones de limpieza in situ (CIP), para una purificación y regeneración de resina más rigurosas.
Entre las características de la resina de proteína A de alta capacidad MabCaptureC se incluyen:
Alta capacidad de unión: 60 mg de HIgG/ml en tiempo de residencia de 5 minutos (80 mg/ml en tiempo de residencia de 10 minutos)
Estabilidad alcalina: diseñada para resistir los procedimientos CIP comunes con NaOH 0,2 M, lo que permite una limpieza eficaz de la resina de cromatografía y mejora de la calidad del producto
Materias primas sin componentes animales
Versatilidad: preparados limpios de anticuerpos o proteínas de fusión Fc del sobrenadante de cultivo celular, suero o ascitis
Estabilidad: la proteína A de alta afinidad se inmoviliza de forma segura en agarosa de alta pureza para evitar la lixiviación del ligando, el anticuerpo objetivo o el soporte base
El ligando de proteína A, que se produce en levadura, se inmoviliza en un gránulo de agarosa rígido y de tamaño uniforme con un tamaño de partícula medio de 75 μm. La uniformidad del tamaño de partícula, a su vez, ofrece características de rendimiento superiores a las resinas tradicionales.
La resina de proteína A de alta capacidad y de alcalina estable MabCaptureC es adecuada para la purificación de mAbs, así como una subpoblación de scFv y fragmentos Fab que contienen un dominio VH3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto High Capacity Protein A Resin
Tipo de columna Agarose Resin, Affinity
Formato Frasco
Fase estacionaria Protein A
Capacidad de unión 60 mg de HIgG/ml en tiempo de residencia de 5 min (80 mg/ml en tiempo de residencia de 10 min)
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada
Formulación 50 % de pulpa
Descripción Resina de proteína A de alta capacidad, de alcalina estable
Contenido y almacenamiento 10 ml de resina proporcionada con un 50 % de pulpa; tras la recepción, almacenar a 4 °C
Cantidad 5 mL