Learn More
Thermo Scientific™ Resina de proteína A de alta capacidad MabCaptureC™
Descripción
GoPure MabCaptureC Screening Plates, 96-well, 50 μL, contain MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, a high-performance chromatography resin for capturing monoclonal antibodies (mAbs) and recombinant Fc-tagged fusion proteins. It provides high specific-binding capacity and enhanced alkaline-stability characteristics under clean-in-place conditions (CIP), for more robust purification and resin regeneration. These ready-to-use, 96-well spin plates offer a high-throughput format for rapid antibody purification, screening, and evaluating multiple conditions in a single plate experiment.
Entre las características de la resina de proteína A de alta capacidad MabCaptureC se incluyen:
• Alta capacidad de unión: 60 mg de HIgG/ml en tiempo de residencia de 5 minutos (80 mg/ml en tiempo de residencia de 10 minutos)
• Estabilidad alcalina: diseñada para resistir los procedimientos CIP comunes con NaOH 0,2 M, lo que permite una limpieza eficaz de la resina de cromatografía y mejora de la calidad del producto
• Materias primas sin componentes animales
• Versatilidad: preparados limpios de anticuerpos o proteínas de fusión Fc del sobrenadante de cultivo celular, suero o ascitis
• Estabilidad: la proteína A de alta afinidad se inmoviliza de forma segura en agarosa de alta pureza para evitar la lixiviación del ligando, el anticuerpo objetivo o el soporte base
El ligando de proteína A, que se produce en levadura, se inmoviliza en un gránulo de agarosa rígido y de tamaño uniforme con un tamaño de partícula medio de 75 μm. La uniformidad del tamaño de partícula, a su vez, ofrece características de rendimiento superiores a las resinas tradicionales.
La resina de proteína A de alta capacidad y de alcalina estable MabCaptureC es adecuada para la purificación de mAbs, así como una subpoblación de scFv y fragmentos Fab que contienen un dominio VH3.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | High Capacity Protein A Resin |
| Tipo de columna | Agarose Resin, Affinity |
| Formato | Frasco |
| Fase estacionaria | Protein A |
| Capacidad de unión | 60 mg de HIgG/ml en tiempo de residencia de 5 min (80 mg/ml en tiempo de residencia de 10 min) |
| Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada |
| Formulación | 50 % de pulpa |
| Descripción | Resina de proteína A de alta capacidad, de alcalina estable |
| Contenido y almacenamiento | 200 ml de resina proporcionada con un 50 % de pulpa; tras la recepción, almacenar a 4 °C |
| Cantidad | 100 mL |