Learn More
Thermo Scientific™ Kit de columnas HPLC de intercambio de iones y exclusión de tamaño para análisis de variantes de carga Thermo Scientific™ MAb, 10 μm, 4 mm x 250 mm
Descripción
Facilite el análisis y la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAb) con el kit de columnas para análisis de MAb IEX y SEC. Este kit incluye una columna de intercambio iónico (IEX) y exclusión de tamaño (SEC). La columna IEX está destinada al análisis de alta resolución y alta eficacia de mAbs y sus variantes asociadas, mientras que la columna SEC está diseñada para la separación de monómeros, agregados y fragmentos de mAb. Este kit es útil para los investigadores al principio de sus proyectos de análisis de mAb.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Línea de productos | MAbPac |
| Tipo de columna | Intercambio de iones y exclusión de tamaño |
| Fase | Intercambio de iones y exclusión de tamaño |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.