Learn More
MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn a 600 μg/g en aceite de 75 cSt
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Elemento | Multielemento |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Oil |
| Industry Type | CC Industrial |
| Cantidad | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 600 μg/g∣Boron 600 μg/g∣Calcium 600 μg/g∣Magnesium 600 μg/g∣Phosphorus 600 μg/g∣Zinc 600 μg/g |