Learn More
MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn a 1250 μg/g en aceite de 75 cSt
Código de producto. 30315126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 g
Código de producto. Cantidad
30315126 400 g
1 options
Código de producto. 30315126 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMA61250400G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Nombres de analitos o componentes Barium∣Boron∣Calcium∣Magnesium∣Phosphorus∣Zinc
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Elemento Multielemento
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Industry Type CC Industrial
Cantidad 400 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 1250 μg/g∣Boron 1250 μg/g∣Calcium 1250 μg/g∣Magnesium 1250 μg/g∣Phosphorus 1250 μg/g∣Zinc 1250 μg/g