Learn More
MA5+Mo en aceite de hidrocarburo de 75 cSt
Código de producto. 30316796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 g
Código de producto. Cantidad
30316796 400 g
1 options
Código de producto. 30316796 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMA5+MO1500400G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium∣Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6
Nombres de analitos o componentes Barium∣Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Mezcla
Elemento Multielemento
Solvent or Matrix Aceite de hidrocarburos de 75 cSt
Industry Type CC Industrial
Cantidad 400 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 1500 μg/g∣Calcium 1500 μg/g∣Magnesium 1500 μg/g∣Molybdenum 1500 μg/g∣Phosphorus 1500 μg/g∣Zinc 1500 μg/g