Learn More
Sartorius™ Analizador de humedad por infrarrojos MA35
Código de producto. 15771396 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Entradas:
Interfaz de datos RS232C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Entradas Tamaño de la unidad
15771396 Interfaz de datos RS232C cada uno
1 options
Código de producto. 15771396 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor MA35M230N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00€
    3000.00€ / paquete de 1
    Ahorro 325.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El modelo básico permite un análisis rápido y fiable del contenido de humedad de sustancias líquidas, pastosas y sólidas mediante el método termogravimétrico. El diseño compacto y resistente, combinado con una gran precisión y exactitud de medición, convierte al MA35 en el dispositivo ideal para realizar tareas de medición uniformes.
  • Impermeable a la vibración y la suciedad gracias a un diseño resistente; garantiza resultados fiables incluso en entornos difíciles.
  • Una alternativa al horno de secado que ahorra tiempo: los resultados de la medición se generan tan solo entre 10 y 20 minutos.
  • Funcionamiento sencillo: ideal para comprobaciones rutinarias.
  • Selección de dos modos para la determinación de punto final de una medición: modos de temporizador y totalmente automático.
  • Capacidad de pesaje de 35 g
  • Intervalo de humedad recomendado de 3 a 99 %
  • Intervalo de temperatura de 40° a 160 °C, ajustable en incrementos de 1°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Entradas Interfaz de datos RS232C