Descripción
Los compuestos Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n son reactivos de polietilenglicol con terminación de metilo y amina, donde n equivale a entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol, y son útiles para diversas aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
Características destacadas:
- Los compuestos puros de tamaño específico garantizan un control completo de la PEGilación
- Compuestos de cadena recta con amina primaria de extremo simple
- Adaptable a diversos procedimientos de modificación
Recomendada para:
- Superficies de carboxilato o amina de PEGilato Añada masa inerte a proteínas, inmunógenos, compuestos de fármacos y sondas Mejore la solubilidad (disminuir la agregación) de proteínas o péptidos sin afectar la función Proteja las proteínas de la proteólisis
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | aldehído |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a -20 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Tipo de etiqueta | Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes |
| Fracción reactiva | Amina, amina primaria |
| Separador | 8 unidades de etilenglicol |
| Formulario | Sólido |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Agua |
| Tipo de producto | Compuesto de aminas |