Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)4 Methyl-PEG-Amine Compound
Ma(PEG)n: compuestos de polietilenglicol con tapón de metilo y amina que contienen entre 4 y 24 unidades de PEG; se utilizan para aplicaciones de modificación de superficie y pegilación molecular.
Marca: Thermo Scientific™ 26111
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Los compuestos Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n son reactivos de polietilenglicol con terminación de metilo y amina, donde n equivale a entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol, y son útiles para diversas aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
Los compuestos de MA(PEG)n tienen la forma metil-PEGn-amina y son ideales para derivar superficies y moléculas con números discretos (n = 4, 8, 12, 24) de grupos de etilenglicol. Utilice cualquier química reactiva a la amina (por ejemplo, éster EDC o NHS) para las superficies de PEGilato, proteínas u otras moléculas con un número preciso de unidades de PEG hidrófilas no inmunogénicas.Características destacadas:
- Los compuestos puros de tamaño específico garantizan un control completo de la PEGilación
- Compuestos de cadena recta con amina primaria de extremo simple
- Adaptable a diversos procedimientos de modificación
Recomendada para:
- Superficies de carboxilato o amina de PEGilato Añada masa inerte a proteínas, inmunógenos, compuestos de fármacos y sondas Mejore la solubilidad (disminuir la agregación) de proteínas o péptidos sin afectar la función Proteja las proteínas de la proteólisis
Especificaciones
aldehído | |
Tras su recepción, almacenar el producto a -20 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Amina, amina primaria | |
Líquido | |
Agua |
MA(PEG)4 Pierce | |
Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes | |
4 unidades de etilenglicol | |
1 g | |
Compuesto de aminas |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.