Learn More
MA-0204, MedChemExpress
Descripción
MA-0204 is a potent, highly selective and orally available peroxisome proliferator activated receptor δ (PPARδ) modulator with EC50s of 0.4 nM, 7.9 nM and 10 nM for human, mouse and rat PPARδ, respectively. Potential treatment for Duchene Muscular Dystrophy (DMD).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MA-0204 |
| CAS | 2095128-17-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H27F3N2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 43.33 mg/mL (90.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C[C@@H](CCCOC1=CC=CC=C1CN2C(C)=CN=C2C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)F)C)O |
| Peso molecular (g/mol) | 476.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.49 |
| Mostrar más |