Descripción
El caldo de cultivo M9 con un mínimo de sales Gibco™ (2x) es un medio de crecimiento líquido listo para usar que se utiliza para el cultivo de bacterias. Nuestro caldo de cultivo M9 con un mínimo de sales Gibco™ (2x) esterilizado mediante filtración se puede usar para casi todas las aplicaciones de investigación que requieran un paso de cultivo bacteriano líquido, como la expresión proteica, la clonación y la extensión.
Medios microbiológicos Gibco™
Formatos líquidos cómodos y listos para su uso
Disponible en tamaño de un litro
Fórmula de M9 con un mínimo de sales (2x)
El medio M9 es un medio bacteriano comúnmente utilizado para el cultivo y mantenimiento de cepas de Escherichia coli (E. coli). Nuestro M9 con un mínimo de sales Gibco™ (2x) es una formulación de base concentrada que se puede complementar con varias fuentes de carbono y aminoácidos para hacer un medio M9 completo.
Formulación por litro:
25,6 g de fosfato de sodio (dibásico) heptahidrato
6 g de fosfato monopotásico
1 g de cloruro de sodio
2 g de cloruro de amonio
Listo para usar en frascos optimizados para medios Gibco™
Cada frasco de M9 con un mínimo de sales Gibco™ (2x) está esterilizado mediante filtración y listo para usar en frascos para medios Gibco™ ergonómicos con aberturas en ángulo para facilitar el pipeteo.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Fórmula de M9 con un mínimo de sales (2x)
El medio M9 es un medio bacteriano comúnmente utilizado para el cultivo y mantenimiento de cepas de Escherichia coli (E. coli). Nuestro M9 con un mínimo de sales Gibco™ (2x) es una formulación de base concentrada que se puede complementar con varias fuentes de carbono y aminoácidos para hacer un medio M9 completo.
Formulación por litro:
25,6 g de fosfato de sodio (dibásico) heptahidrato
6 g de fosfato monopotásico
1 g de cloruro de sodio
2 g de cloruro de amonio
Listo para usar en frascos optimizados para medios Gibco™
Cada frasco de M9 con un mínimo de sales Gibco™ (2x) está esterilizado mediante filtración y listo para usar en frascos para medios Gibco™ ergonómicos con aberturas en ángulo para facilitar el pipeteo.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Un litro de M9 con un mínimo de sales (2x), líquido; almacenar a temperatura ambiente |
| Tipo de medios | Medios mínimos |
| Método de preparación | Listo para utilizar |
| Tipo de producto | Mínimo sal M9 |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase de organismo diana | E. coli |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | Escherichia coli |