Learn More
Brady™ M710 wifi, BT + Paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation
Descripción
- Permanezca conectado allí donde trabaje con la tecnología Bluetooth y wifi mejorada
- Disfrute de velocidades de impresión asombrosas: 76,2 mm por segundo, con la posibilidad de cortar las etiquetas automáticamente
- Trabaje más: imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa de la batería
- Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora que resiste caídas de 1,20 m, ráfagas de arena y polvo.
- Agilice el trabajo utilizando un teclado o software para imprimir las etiquetas
- Imprima lo que necesite, como lo necesite: texto, códigos de barras, formas e imágenes con un teclado o mediante software
- Disfrute de la flexibilidad que le ofrece el almacenamiento de etiquetas, el uso compartido y la importación de datos para cambiar de ubicación sin contratiempos
- Esta impresora se entrega con el paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation, que le permite empezar a diseñar de inmediato etiquetas profesionales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer |
| Color | Azul |
| Tipo de pantalla | Color LCD Touchscreen |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Labels |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 4.6 in. |
| Anchura (imperial) | 9.45 in. |
| Longitud (métrico) | 116.75 mm |
| Anchura (métrico) | 240.03 mm |
| Mostrar más |