Learn More
Brady™ M710 + Paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation
Código de producto. 17835265
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY (UE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Keyboard Type unitSize
17835265 QWERTY (UE) cada uno
17885245 AZERTY cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17835265 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 317821
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Más velocidad. Menos lío. Nuestra impresora portátil más rápida y avanzada. Imprima a velocidades de 76,2 mm por segundo.
  • Disfrute de velocidades de impresión asombrosas: 76,2 mm por segundo, con la posibilidad de cortar las etiquetas automáticamente
  • Trabaje más: imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa de la batería
  • Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora que resiste caídas de 1,20 m, ráfagas de arena y polvo.
  • Imprima lo que necesite, como lo necesite: texto, códigos de barras, formas e imágenes con un teclado o mediante software
  • Disfrute de la flexibilidad que le ofrece el almacenamiento de etiquetas, el uso compartido y la importación de datos para cambiar de ubicación sin contratiempos
  • Esta impresora se entrega con el paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation, que le permite empezar a diseñar de inmediato etiquetas profesionales
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Color Azul
Tipo de pantalla Color LCD Touchscreen
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 4.6 in.
Anchura (imperial) 9.45 in.
Longitud (métrico) 116.75 mm
Anchura (métrico) 240.03 mm
Altura (imperial) 13.59 in.
Altura (métrico) 345.2 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 53.77 x 71.28 mm
Incluye Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady WorkStation Product and Wire ID Software Suite, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Idiomas English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
Memoria 200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
Modelo M710
Velocidad de impresión 76.2 mm/sec.
Resolución 300 ppp
Tipos de conector USB 2.0, USB-C
Peso (imperial) 5.4 lb.
Peso (métrico) 2.45 kg
Certificaciones/conformidad FCC Part 15 Class A
Para utilizar con (aplicación) Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (UE)
Alternate Part Number M710-QY-EU-PWID