Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M710
Código de producto. 30242827
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipos de conector:
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, uso autónomo
Uso autónomo, USB 2.0, USB-C
Alternate Part Number:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
Tamaño de la unidad:
1 set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Keyboard Type Tipos de conector Alternate Part Number unitSize
30242827 QWERTY Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, uso autónomo M710-WB-QY-EU-BWS 1 set
30242841 QWERTY Uso autónomo, USB 2.0, USB-C M710-QY-EU-BWS 1 set
30242815 AZERTY Uso autónomo, USB 2.0, USB-C M710-AZ-BWS 1 set
30242829 AZERTY Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, uso autónomo M710-WB-AZ-BWS 1 set
30242837 QWERTZ Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, uso autónomo M710-WB-QZ-BWS 1 set
30242825 CYRILLIC Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, uso autónomo M710-WB-CYR-BWS 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30242827 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322914
Rápida y portátil, imprime 76,2 mm por segundo y corta etiquetas automáticamente.
  • Imprime 76,2 mm por segundo y corta etiquetas automáticamente
  • Imprima 4.500 etiquetas con una carga de batería completa
  • Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora que soporta caídas de 1,20 m, arena y polvo.
  • Imprima lo que necesita, como lo necesita, incluido texto, códigos de barras, formas e imágenes mediante un teclado o software
  • Obtenga flexibilidad de la tienda al campo con el almacenamiento de etiquetas, el uso compartido y la importación de datos
  • Buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas portátil
Color Azul
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 4,6 in
Anchura (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 116.75 mm
Anchura (métrico) 240.03 mm
Altura (imperial) 13,59 in
Altura (métrico) 345.20 mm
Dimensiones (L x An) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 53.77 x 71.28 mm
Incluye Brady Suite de estaciones de trabajo
Idiomas Español, Alemán, Francés, Holandés
Memoria 200 MB
Modelo M710-WB-QY-EU-BWS
Velocidad de impresión 76,20 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, aplicación móvil Express Labels, Windows
Tipos de conector Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, uso autónomo
Peso (imperial) 5.40 lb.
Peso (métrico) 2.45 kg
Certificaciones/conformidad CE, FCC clase A
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M710-WB-QY-EU-BWS
Tipo de tapón UE