Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M611
Código de producto. 30242839
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Color unitSize
30242839 Azul, gris 1 set
1 options
Código de producto. 30242839 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322920
Almacene más de 1.000 etiquetas a bordo, acceda a los archivos más fácilmente e imprima de múltiples maneras para crear etiquetas en la oficina y compartirlas en el campo para imprimir en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Cree e imprima etiquetas de hasta 50,80 mm de ancho
  • Imprima etiquetas a una velocidad de impresión de 50,80 mm por segundo
  • Diseña, previsualiza e imprime como prefieras: desde tu teléfono, tableta o computadora
  • Almacene más de 1000 etiquetas en la impresora y luego imprímalas en el lugar de trabajo
  • Cree y comparta archivos de etiquetas para imprimir desde cualquier lugar mediante Bluetooth o Wi-Fi
  • Presenta un diseño compacto y ligero.
  • Permite la conectividad de hasta 5 usuarios a través de Bluetooth
  • Buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas portátil
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color retroiluminada
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 10,97 in
Anchura (imperial) 4,46 in
Longitud (métrico) 278.75 mm
Anchura (métrico) 113.28 mm
Altura (imperial) 4,55 in
Altura (métrico) 115.66 mm
Dimensiones (L x An) 278.75 x 113.28 x 115.66 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 88.90 mm
Incluye Brady Suite de estaciones de trabajo
Idiomas Español, Alemán, Francés, Holandés
Memoria 256 MB de memoria flash, 512 MB de RAM
Modelo M611-EU-BWS
Velocidad de impresión 50,80 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, aplicación móvil Express Labels, Windows
Tipos de conector Bluetooth 5 de bajo consumo (clase II), USB , USB 2.0, Wi-Fi
Peso (imperial) 3.52 lb.
Peso (métrico) 1.6 kg
Certificaciones/conformidad CE 2014/53/EU RED, CE 2014/35/EU LVD, CE 2014/30/EU EMCD, CE 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1, 2.ª edición, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013, RAEE
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type Ninguno
Alternate Part Number M611-EU-BWS
Tipo de tapón UE