Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M611
Código de producto. 17865235 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Impresora de etiquetas para la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17865235 Impresora de etiquetas para la UE cada uno
1 options
Código de producto. 17865235 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 317844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    595.00€ / paquete de 1
    Ahorro 145.00€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñe, previsualice e imprima de la forma que elija. La impresora de etiquetas M611 le permite almacenar más de 1.000 etiquetas a bordo, acceder a archivos más fácilmente e imprimir de múltiples maneras, a pedido.
  • Imprima etiquetas a una velocidad de impresión de 50,8 mm/seg.
  • Diseña, previsualiza e imprime como prefieras: desde tu teléfono, tableta o computadora
  • Almacene más de 1000 etiquetas en la impresora y luego imprímalas en el lugar de trabajo
  • Cree y comparta archivos de etiquetas para imprimir desde cualquier lugar mediante Bluetooth o Wi-Fi
  • Presenta un diseño compacto y ligero.
  • Permite la conectividad de hasta 5 usuarios a través de Bluetooth
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas para la UE
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color gráfica retroiluminada
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 10,97 in
Anchura (imperial) 4,46 in
Longitud (métrico) 278.75 mm
Anchura (métrico) 113.28 mm
Altura (imperial) 4,55 in
Altura (métrico) 115.66 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 88.9 mm
Incluye Impresora, USB Cable, Guía de inicio rápido, AC Cable de alimentación (UE), USB con información del producto y controlador de Windows, Brady Suite de diseño básico para estaciones de trabajo, rollo de cinta M6-11-427 y M61-R4310
Idiomas Búlgaro, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco
Memoria 256 MB de memoria flash, 512 MB de RAM
Modelo M611
Velocidad de impresión 50,8 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Bluetooth™ 5 Bajo Consumo de Energía (Clase II), USB 2.0, Wi-Fi
Peso (imperial) 3.52 lb.
Peso (métrico) 1.6 kg
Certificaciones/conformidad FCC Parte 15 Clase A
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, identificación de seguridad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number M611-EU-BT-W