Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M610 con Bluetooth
Código de producto. 17865225
Cambiar vista
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (UE)
QWERTZ
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Keyboard Type unitSize
17865225 QWERTY (UE) cada uno
17875255 QWERTZ cada uno
17875225 AZERTY cada uno
17895225 CYRILLIC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17865225 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 317798
Obtenga la durabilidad que su trabajo exige con la impresora de etiquetas M610 con capacidades mejoradas como conectividad Bluetooth, resistencia a golpes de grado militar, temperaturas de funcionamiento bajo cero y la más amplia gama de opciones de ingreso de datos. Esta impresora se envía en un estuche rígido.
  • Diseñe e imprima etiquetas utilizando un teclado, una aplicación móvil o un software de escritorio
  • Trabaje durante más tiempo con una batería Li-ION Gen3 mejorada
  • Imprima 4.500 etiquetas con una carga completa
  • Manténgase conectado dondequiera que trabaje con la tecnología Bluetooth mejorada
  • Importe y exporte fácilmente archivos de etiquetas, listas y gráficos a la impresora a través de USB Puerto 2.0 (Tipo A y B) o USB unidad flash
  • Imprima etiquetas a una velocidad de impresión de 50,8 mm/seg.
  • Obtenga mayor durabilidad con una impresora resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 1,8 m.
  • Utilice su impresora a temperaturas comprendidas °entre -18 °C y +46 °C.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Amarillo, gris
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica a color retroiluminada
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 4,19 in
Anchura (imperial) 4,22 in
Longitud (métrico) 106.42 mm
Anchura (métrico) 107.19 mm
Altura (imperial) 12,93 in
Altura (métrico) 328.42 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 71.12 mm
Incluye Impresora, Estuche rígido, USB Cable, Guía de inicio rápido, Batería recargable de iones de litio, AC Adaptador, Producto USB , Brady Software de diseño básico para estaciones de trabajo, rollo de cinta M6-11-427 y M61-R4310
Idiomas Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco
Memoria 512 MB de RAM, 256 MB de memoria flash
Modelo M610
Velocidad de impresión 50,8 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipos de conector USB 2.0, Bluetooth
Peso (imperial) 3.1 lb.
Peso (métrico) 1.41 kg
Certificaciones/conformidad FCC Parte 15 Clase A
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de circuitos impresos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general, identificación de seguridad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (UE)
Alternate Part Number M610-QWERTY-UE-BT