Learn More
Brady™ Etiqueta de fecha de inspección M610 - 35 mm
Product Code. 31741198 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Ocre
Rojo
Verde
Unit Size:
250 rollos
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
31741198 Marrón 250 rollos
31741211 Azul 250 rollos
31741185 Verde 250 rollos
31741219 Gris 250 rollos
31741197 Ocre 250 rollos
31741222 Naranja 250 rollos
31741199 Morado 250 rollos
31741189 Blanco 250 rollos
31741216 Rojo 250 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31741198 Supplier Brady™ Supplier No. 323205
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Imprime etiquetas de fecha de inspección para indicar las fechas de inspección en maquinaria y equipos durante inspecciones regulares, como extintores.
  • Imprimir las etiquetas de inspección y fecha según sea necesario
  • Diseño de despegar para una aplicación más rápida
  • Utiliza las plantillas de etiquetas de inspección en Brady Workstation
  • Disponible en varios colores y tamaños
  • Soporta ubicaciones de impresión flexibles con una Brady impresora portátil de etiquetas
Specifications
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Marrón
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación General, Inventario e Inspección Etiquetado, Identificación de Seguridad
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de soportes), BMP61 ( BMP71 con adaptador de soportes)
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo M6-226-595-BR
N.° por paquete 250 etiquetas/rollo
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 35 x 35 mm
Anchura (imperial) 1,37 in
Anchura (métrico) 35 mm
Diámetro (imperial) 1,38 in
Diámetro (métrico) 35 mm
Alternate Part Number M6-226-595-BR