Learn More
Brady™ Etiqueta de fecha de inspección M610 - 25 mm
Código de producto. 31741191 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Ocre
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
250 rollos
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31741191 Marrón 250 rollos
31741215 Azul 250 rollos
31741193 Verde 250 rollos
31741203 Gris 250 rollos
31741181 Ocre 250 rollos
31741212 Naranja 250 rollos
31741192 Morado 250 rollos
31741207 Blanco 250 rollos
31741194 Rojo 250 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31741191 Supplier Brady™ Supplier No. 323196
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Imprime etiquetas de fecha de inspección para indicar las fechas de inspección en maquinaria y equipos durante inspecciones regulares, como extintores.
  • Imprimir las etiquetas de inspección y fecha según sea necesario
  • Diseño de despegar para una aplicación más rápida
  • Utiliza las plantillas de etiquetas de inspección en Brady Workstation
  • Disponible en varios colores y tamaños
  • Soporta ubicaciones de impresión flexibles con una Brady impresora portátil de etiquetas
Specifications
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Marrón
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación General, Inventario e Inspección Etiquetado, Identificación de Seguridad
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de soportes), BMP61 ( BMP71 con adaptador de soportes)
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo M6-225-595-BR
N.° por paquete 250 etiquetas/rollo
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 25 x 25 mm
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 25 mm
Diámetro (imperial) 0,98 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Alternate Part Number M6-225-595-BR