Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M511 con paquete para laboratorios de Brady Workstation
Código de producto. 17872699
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, negro
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Color unitSize
17872699 Amarillo, negro 1 set
1 options
Código de producto. 17872699 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 321673
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Etiquetas más grandes con la M511. Imprima mensajes más grandes y claros. De borde a borde. Diseñe e imprima sobre la marcha o en un PC. Además, comparta archivos, importe datos y conecte hasta 5 usuarios simultáneamente.
Trabajo más inteligente. Etiquetas más grandes con la M511. Imprima mensajes más grandes y claros. De borde a borde. Diseñe e imprima sobre la marcha o en un PC. Además, comparta archivos, importe datos y conecte hasta 5 usuarios simultáneamente. Ideal para aplicaciones más grandes: imprima etiquetas de hasta 38,10 mm Menos residuos: imprima de borde a borde con texto, gráficos y códigos de barras Batería interna de iones de litio de mayor duración: más de 8 horas de trabajo, 1000 etiquetas con una sola carga Más duradera: resiste caídas de 1,8 m, aplastamientos de 115 kg y ráfagas de arena y polvo (MIL-STD-810G) Imprime en cualquier lugar: Bluetooth 5.0 (rango de 20 m); permite la conexión simultánea de hasta 5 usuarios Utiliza el software de creación de etiquetas: utilice la aplicación Etiquetas rápidas por Bluetooth en un teléfono/tableta y Brady Workstation en un PC Ahorra tiempo y espacio: incorpora una cortadora automática de etiquetas e imprime en vertical o de lado Esta impresora se entrega con un paquete de software de identificación para laboratorios de Brady Workstation, que le permite comenzar de inmediato a diseñar señales y etiquetas profesionales.
Especificaciones
Tipo de producto Portable Label Printer
Color Amarillo, negro
Tipo de pantalla None
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 3.6 in.
Anchura (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 91.44 mm
Anchura (métrico) 152.40 mm
Fondo (imperial) 6.4 in.
Fondo (métrico) 162.56 mm
Capacidad de color Monocolor
Incluye This printer ships in a carton box with M5C-1500-595-WT-BK label cartridge, AC Adapter with EU and UK plugs, Quick Start guide and a Brady Workstation Laboratory ID Software Suite.
Idiomas Arabic (Egypt), Bahasa (Indonesian), Bahasa Malay, Bulgarian, Chinese (Traditional and Simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish (universal), Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Memoria Memory via connected mobile device
Modelo M511
Velocidad de impresión 33.80 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Bluetooth™ 5 Low Energy (class II),USB
Peso (imperial) 2.6 lb.
Peso (métrico) 1.2 kg
Certificaciones/conformidad FCC Part 15 Class A
Para utilizar con (aplicación) Asset tracking, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Safety identification, Warehouse marking, Wire and cable labelling
Cantidad Each
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptor, Rechargeable Battery, USB
Tensión 110/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number M511-EU-UK-LAB