Learn More
Brady™ Kit de impresora M510 EU con etiqueta del vial
Código de producto. 30485117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1
Tamaño de la unidad:
1 set
30485117 1 1 set
1 options
Código de producto. 30485117 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 324274
El compañero perfecto para el espacio de trabajo de su proyecto, el M510 produce etiquetas de gran volumen y alta calidad día tras día. Ya sea que esté en un laboratorio, en el campo o en una instalación, esta impresora trabaja tan duro como usted.
  • Cree etiquetas grandes de 38,10 mm con impresión de borde a borde y una amplia gama de tamaños de texto
  • Imprima hasta 38,10 mm por segundo para terminar el trabajo más rápido
  • Utilice el M510 para más aplicaciones con más de 250 cartuchos sin complicaciones y más de 26 materiales de alto rendimiento
  • Introduzca datos con mayor precisión mientras trabaja entre un teclado QWERTY intuitivo, un teclado numérico independiente o un PC
  • Pantalla gráfica LCD a todo color retroiluminada para facilitar el etiquetado en áreas con poca luz
  • Diseñado de forma duradera para soportar caídas desde 1,2 m
  • Los buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite crear fácilmente una amplia gama de etiquetas y señales.
  • La batería recargable de NiMH imprime hasta 1700 etiquetas con una sola carga
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 10,00 in
Anchura (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 254.00 mm
Anchura (métrico) 146.05 mm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 95.25 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 71.12 mm
Incluye Esta impresora M510 se envía en una caja de cartón con una batería recargable de NiMH, un AC Adaptador, B-595 Cartucho de etiquetas de vinilo, B-499 Nylon Cartucho de etiquetas de tela, una guía de inicio rápido, un USB Cable, una licencia para Brady Paquetes de software para estaciones de trabajo y un USB Memoria USB con controlador y manual del usuario.
Memoria 512 MB de RAM, 256 MB de memoria flash
Modelo M510-KIT-VIAL-EU
Velocidad de impresión 38.10 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, controlador basado en Windows para uso de software de terceros
Tipos de conector USB
Sistema operativo Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Peso (imperial) 3.05 lb.
Peso (métrico) 1.38 kg
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, identificación general
Cantidad 1
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M510-KIT-VIAL-EU