Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas portátil M410 con kit de accesorios UE
Código de producto. 18764614
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, negro
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Color unitSize
18764614 Amarillo, negro 1 set
1 options
Código de producto. 18764614 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177184
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada específicamente para impresiones premium de 25,40 mm, la impresora de etiquetas M410 es un caballo de batalla diario para profesionales de DataCom, electricidad y laboratorio.
  • Imprima etiquetas pre-dimensionadas o continuas de hasta 25,40 mm de ancho con impresión de borde a borde
  • Más de 110 cartuchos de instalación sencilla con más de 12 materiales diseñados específicamente para satisfacer cualquier demanda de su trabajo.
  • Obtenga cambios de cartucho sin problemas con un mecanismo de bloqueo de fácil intercambio, mientras que una ventana en la puerta le permite recordar fácilmente lo que está instalado.
  • Cree e imprima de dos maneras: mediante el teclado QWERTY intuitivo o una PC
  • Diseñado para soportar caídas de 1,2 m y entornos de trabajo desafiantes
  • Coloración exterior mejorada para mayor visibilidad en el lugar de trabajo
  • Se envía con el envío gratuito Brady Suite de diseño básico de Workstation que incluye aplicaciones y funciones fundamentales para crear etiquetas.
  • Pantalla gráfica LCD retroiluminada para facilitar el etiquetado en áreas con poca iluminación
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora de etiquetas
Color Amarillo, negro
Tipo de pantalla Ninguno
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 3,50 in
Anchura (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 88.90 mm
Anchura (métrico) 152.40 mm
Altura (imperial) 11,50 in
Altura (métrico) 292.10 mm
Capacidad de color Monocolor
Descripción Kit de impresora de etiquetas portátil M510 UE
Incluye Impresora M410, estuche rígido, paquete de batería recargable NiMH, una AC Adaptador, cartucho de etiqueta de vinilo B-595, un imán, un gancho multiusos, una guía de inicio rápido, una USB Cable, un Brady Paquete de software de diseño básico para estaciones de trabajo y un USB Unidad flash con controlador y manual de usuario
Idiomas Búlgaro, chino (tradicional y simplificado), croata, checo, danés, holandés, inglés (EE. UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, noruego (bokmal), polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español (México), sueco, turco, húngaro
Memoria 48 MB
Modelo M410
Velocidad de impresión 33.02 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector USB
Peso (imperial) 2.6 lb.
Peso (métrico) 1.18 kg
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres.
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador, batería recargable
Tensión 100/240 V
Alternate Part Number M410-KIT-UE