Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo multiusos reposicionables
Descripción
- El adhesivo agresivo especial permanece en su lugar, pero se quita limpiamente sin dejar residuos de adhesivo, lo que lo hace ideal para aplicaciones como 5S e inventario.
- La película de vinilo se puede imprimir por transferencia térmica
- La durabilidad media en exteriores es de 5 años
- Temperatura de servicio de -°40 C a 82 °C
- Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de impresora |
| Color | Negro sobre blanco |
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 25 ft. |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Longitud (métrico) | 7.62 m |
| Anchura (métrico) | 25.40 mm |
| Mostrar más |