Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas portátil M510 con kit de accesorios UE
Código de producto. 18794614 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
18794614 Azul, gris 1 set
1 options
Código de producto. 18794614 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00€
    520.00€ / 1 sets
    Ahorro 107.00€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El compañero perfecto para su espacio de trabajo de proyectos, la M510 ofrece etiquetas de gran volumen y alta calidad día tras día. Ya sea que se encuentre en un laboratorio, en un campo o en una instalación, esta impresora trabaja tan duro como usted.
  • Cree etiquetas grandes de 38,10 mm con impresión de borde a borde y una amplia gama de tamaños de texto
  • Imprima hasta 38,10 mm por segundo para realizar el trabajo más rápido
  • Utilice el M510 para más aplicaciones con más de 250 cartuchos de instalación sencilla y más de 26 materiales de alto rendimiento
  • Ingrese datos con mayor precisión mientras trabaja entre un teclado QWERTY intuitivo, un teclado numérico separado o una PC
  • Pantalla gráfica LCD a todo color retroiluminada para facilitar el etiquetado en áreas con poca iluminación
  • Diseñado de forma duradera para soportar caídas de 1,2 m
  • Se envía con el envío gratuito Brady Suite de diseño básico de Workstation que incluye aplicaciones y funciones fundamentales para crear etiquetas.
  • La batería recargable NiMH imprime hasta 1700 etiquetas con una sola carga y la batería Li-ION de alta capacidad imprime 4400 etiquetas con una sola carga para tener energía durante todo el día.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Ninguno
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 10,00 in
Anchura (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 254.00 mm
Anchura (métrico) 146.05 mm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 95.25 mm
Capacidad de color Monocolor
Descripción Kit de impresora de etiquetas portátil M510 UE
Incluye Impresora M510, estuche rígido, paquete de batería recargable de NiMH, un paquete de batería recargable de iones de litio, un AC Adaptador, cartucho de etiqueta de vinilo B-595, una guía de inicio rápido, un imán, un gancho multiusos, un USB Cable, un Brady Paquete de software de diseño básico para estaciones de trabajo y un USB Unidad Flash con controlador y manual de usuario.
Idiomas Búlgaro, chino (tradicional y simplificado), croata, checo, danés, holandés, inglés (EE. UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, noruego (bokmal), polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español (México), sueco, turco, húngaro, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Swedish, Swedish, Turkish, Vietnamese
Memoria 512 MB de RAM, 256 MB de memoria flash
Modelo M510
Velocidad de impresión 38.10 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector USB
Peso (imperial) 3.05 lb.
Peso (métrico) 1.38 kg
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, FCC
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres.
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador, batería recargable
Tensión 100/240 V
Alternate Part Number M510-KIT-UE