Description
- Entorno hostil: adhesivo permanente de alta adherencia para una variedad de tipos de superficies en aplicaciones para todo tipo de clima.
- Rendimiento diseñado: resiste la exposición a la luz ultravioleta, temperaturas extremas, abrasiones, combustible y aceite, desengrasantes, limpiadores y detergentes.
- Certificaciones: Reconocido por UL según UL969, CSA según C22.2 No. 0.15-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (Pass 2015/863), DIN VDE 0472 Parte 815
- Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Kit de impresora |
| Color | Negro sobre blanco |
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 25 ft. |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Longitud (métrico) | 7.62 m |
| Anchura (métrico) | 25.40 mm |
| Show More |