Learn More
Alla France™ Hidrómetro M50
Descripción
- Temperatura de calibraciónción 20 °C
- Uso general
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro |
| Exactitud | ±0,001 |
| Incrementos | 0.001 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,8 a 0,85 g/mL |