Learn More
Brady™ Gancho utilitario M410
Descripción
- Asegura la impresora para un funcionamiento con manos libres
- Fabricado en acero resistente para mayor durabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gancho de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BMP41, Brady Impresora de etiquetas M410 |
| Anchura (métrico) | 57.91 mm |
| Altura (imperial) | 2,34 in |
| Altura (métrico) | 59.40 mm |
| Descripción | Gancho utilitario para impresora |
| Incluye | Un gancho utilitario |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, etiquetado de circuitos impresos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, etiquetado de procesos de alimentos y bebidas, identificación general, etiquetado para atención médica y hospitalaria, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres. |
| Cantidad | 1 unidad |
| Alternate Part Number | M410-GANCHO |