Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M410 UE
Descripción
- Imprima etiquetas pre-dimensionadas o continuas de hasta 25,40 mm de ancho con impresión de borde a borde
- Más de 110 cartuchos de instalación sencilla con más de 12 materiales diseñados específicamente para satisfacer cualquier demanda de su trabajo.
- Obtenga cambios de cartucho sin problemas con un mecanismo de bloqueo de fácil intercambio, mientras que una ventana en la puerta le permite recordar fácilmente lo que está instalado.
- Cree e imprima de dos maneras: mediante el teclado QWERTY intuitivo o una PC
- Diseñado para soportar caídas de 1,2 m y entornos de trabajo desafiantes
- Coloración exterior mejorada para mayor visibilidad en el lugar de trabajo
- Se envía con el envío gratuito Brady Suite de diseño básico de Workstation que incluye aplicaciones y funciones fundamentales para crear etiquetas.
- Pantalla gráfica LCD retroiluminada para facilitar el etiquetado en áreas con poca iluminación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Impresora |
| Color | Amarillo, negro |
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Plástico |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 3,50 in |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 88.90 mm |
| Anchura (métrico) | 152.40 mm |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?