Descripción
- Entorno hostil: adhesivo permanente de alta adherencia para acero inoxidable, metales recubiertos en polvo, esmalte pintado y plásticos en aplicaciones para todo tipo de clima.
- Rendimiento diseñado: resiste la exposición a la luz ultravioleta, temperaturas extremas, combustible y aceite, desengrasantes, limpiadores y detergentes.
- Impresión negra sobre poliéster transparente.
- Certificaciones: Reconocido por UL según UL969, CSA según C22.2 No. 0.15-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro sobre transparente |
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 25 ft. |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Longitud (métrico) | 7.62 m |
| Anchura (métrico) | 25.40 mm |
| Grosor (imperial) | 0,003 in |
| Mostrar más |