Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno criogénico resistentes a productos químicos
Descripción
- Especializado: las etiquetas resisten condiciones extremas y son ideales para la identificación en el laboratorio de viales, tubos de centrífuga y tubos de ensayo.
- Durable: las etiquetas resisten productos químicos, nitrógeno líquido, otros entornos hostiles y un rango de temperatura alta/baja de -80° hasta 70 °C
- Adhesivo: fabricado con un adhesivo acrílico permanente para una unión firme sobre superficies lisas como vidrio, cobre y acero inoxidable.
- Certificaciones: Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de impresora |
| Color | Negro sobre blanco |
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Polipropileno |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 25 ft. |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Longitud (métrico) | 7.62 m |
| Anchura (métrico) | 25.40 mm |
| Mostrar más |