Descripción
- Incluso los líquidos viscosos o volátiles que son difíciles de pipetear no son rival para el Multipette M4
- El Combitips advanced™ están hechos para completar el sistema
- Herméticamente sellados ofrecen un alto nivel de seguridad para la manipulación de líquidos infecciosos, tóxicos o radiactivos.
- Los modos de dispensación repetitiva reducen la cantidad de movimientos al permitir que el usuario llene la punta una vez y dispense hasta 100 veces sin necesidad de rellenarla.
- Automático Combitip El reconocimiento elimina los cálculos de volumen que consumen mucho tiempo
- Amplio rango de dispensación: μ1 L a 10 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado específico de lote |
| Puntas compatibles | Combitips Advanced |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Neutro |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de pipeta 200 μL |
| Material | Plástico |
| Modelo | M4 |
| Número de canales | 1 |
| Show More |