Learn More
M344, MedChemExpress
Código de producto. 16471877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471877 50 mg 50 miligramos
16468407 5 mg 5 miligramos
16445718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13506
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material M344
Forma física Solid
CAS 251456-60-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo D 237 MS 344
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.32 mM)
SMILES O=C(NCCCCCCC(NO)=O)C1=CC=C(N(C)C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 307.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.39
Porcentaje de pureza 99.28%