Learn More
M3258, MedChemExpress
Código de producto. 16484528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484528 10 mg 10 miligramos
16417247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111790
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress M3258 is an orally bioavailable, potent, reversible and highly selective immunoproteasome subunit LMP7 (β5i) inhibitor.
M3258 exerts high biochemical (IC50=3.6 nM) and cellular (IC50=3.4 nM) potency against the LMP7 subunit. M3258 shows strong antitumor efficacy in multiple myeloma xenograft models. M3258 leads to a significant and prolonged suppression of tumor LMP7 activity and ubiquitinated protein turnover and the induction of apoptosis in multiple myeloma cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material M3258
CAS 2285330-15-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20BNO5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (759.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=COC2=C1C=CC=C2)B(O)O)[C@H]3[C@@H]4CC[C@@H](O4)C3
Peso molecular (g/mol) 329.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease