Learn More
M2I-1, MedChemExpress
Código de producto. 16470006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470006 2 mg 2 miligramos
16454276 100 mg 100 miligramos
16439526 50 mg 50 miligramos
16435697 5 mg 5 miligramos
16432556 25 mg 25 miligramos
16412958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16470006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100341
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress M2I-1 is a Mad2 inhibitor targeting the binding of Mad2 to Cdc20, an essential protein-protein interaction (PPI) within the spindle assembly checkpoint (SAC).
M2I-1 is a Mad2 inhibitor targeting the binding of Mad2 to Cdc20, an essential protein-protein interaction (PPI) within the spindle assembly checkpoint (SAC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material M2I-1
Forma física Solid
CAS 312271-03-7
Color Naranja
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24N4O4S
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (79.11 mM)
SMILES O=C(/C(C(N1)=O)=C\C2=CC=C(N(CC(C)C)CC(C)C)C([N+]([O-])=O)=C2)NC1=S
Peso molecular (g/mol) 404.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.48
Porcentaje de pureza 98.0%