Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para exteriores e interiores M211 y M210
Descripción
El vinilo B-595 se adhiere fácilmente a objetos con energía de superficie baja, como tuberías de PVC, cajas de equipos de moldeadas por soplado, plástico ABS, superficies con revestimiento en polvo y equipos fabricados con plásticos reciclados. El material B-595 también destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como paredes de bloques de escoria pintados, madera irregular acabada, plásticos texturizados, tubos rugosos y tubos con camisa de papel.
- Resistente a la abrasión, al frío, al combustible y al aceite
- Duradero en exteriores
- Ideal para la identificación general de laboratorios y el etiquetado de placas de pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro en gris |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresora de etiquetas M210, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211 |
| Material | Vinilo (B-595) |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 0,25 in |
| Anchura (imperial) | 0,37 in |
| Longitud (métrico) | 6,4 mm |
| Anchura (métrico) | 9,5 mm |
| Grosor (imperial) | 295 mm (0,004 in) |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Mostrar más |