Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M210 - Envase de cartón
Código de producto. 17653215 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17653215 Amarillo, negro cada uno
1 options
Código de producto. 17653215 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 152260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    110.00€ / paquete de 1
    Ahorro 19.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La impresora de etiquetas M210 es una etiquetadora todo en uno para uso de voz y datos, en entornos eléctricos e industrial, que crea etiquetas claras que permanecen pegadas durante años al margen de temperaturas extremas o superficies de gran textura.
Brady™ Las impresoras de etiquetas M210 ofrecen materiales de ingeniería de calidad y de larga duración con una garantía de dos años. Extremadamente resistente y duradera, la impresora de etiquetas M210 se ha probado en caídas y está fabricada con parachoques de caucho moldeados para proporcionar una protección óptima frente a caídas. Esta impresora se suministra en un envase de cartón con una guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-499.
  • Imprime etiquetas identificadoras de 6 al 19 mm de anchura (tamaño real), lo que permite aumentar la cantidad de datos
  • Ajuste la longitud de las etiquetas con material continuo y de alto rendimiento
  • Siete materiales diferentes especificados por la industria que duran
  • Cortador y recogedor de etiquetas ergonómico que contiene la etiqueta tras el corte
  • Creación rápida de etiquetas con teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de acceso rápido y funciones de menú
  • Accesorio multifuncional con imán, linterna y soporte de impresora retráctil para un manejo sencillo
  • Elegante Cell Technology Para la configuración y el formato automáticos de etiquetas para envolturas de cables, bloques de terminales, paneles de conexión, banderas de cables y etiquetas generales.
  • Idiomas: alemán, croata, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, portugués, rumano, sueco y turco.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas
Color Amarillo, negro
Tipo de pantalla LCD monocolor
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 114 mm
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 241 mm
Fondo (imperial) 2,5 in
Fondo (métrico) 64 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,5 x 4,5 x 9,5 in.
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Impresora, guía de inicio rápido y cartucho de etiquetas M21-750-499
Idiomas Croata, Checo, Danés, Holandés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco
Memoria 16 MB
Modelo M210
Velocidad de impresión 10 mm/s
Resolución 203 ppp
Peso (métrico) 0,75 kg
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general, marcado de almacén
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, baterías, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type abecedario
Alternate Part Number M210