Descripción
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de entrega | Un solo tubo, secado |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrometría de masas |
| Descripción | Cebador inverso de secuenciación M13, 50 nmol, purificación mediante HPLC, producción mínima específica de 900 pmol, secuencia 5' CAGGAAACAGCTATGACC. Se suministra en un solo tubo. Secado. Se utiliza para los cebadores de secuenciación de ciclos BigDye™ |
| Tipo de producto | Cebador inverso de secuenciación M13 |
| Secuencia de degradación de proteínas | 5' CAGGAAACAGCTATGACC |
| Primer | Primer de secuenciación inversa M13 |
| Cantidad | 50 nmol |
| Grado | HPLC |
| Para utilizar con (aplicación) | Cebadores de secuenciación de ciclos BigDye™ |
| Formulario | Sólido |